Merck
MAB4381
Sigma-Aldrich
抗TRA-1-81抗体 クローンTRA-1-81
clone TRA-1-81, Chemicon®, from mouse
別名:
Clone TRA-1-81 Antibody, TRA-1-81 Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
TRA-1-81, monoclonal
application:
FACS
ICC
IF
IP
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
264
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TRA-1-81, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒト胚性癌(EC)細胞は、悪性奇形腫の幹細胞であり、胚細胞腫瘍(GCT)の重要な構成要素です。胚性癌種は、すべてのヒト多能性幹細胞と同様に、TRA-1-60およびTRA-1-81抗原を発現しており、その分子的同一性は不明ですが、未分化ヒト多能性幹細胞のマーカーとして一般に使用されています。
特異性
この抗体は、ヒト悪性奇形腫幹細胞(EC)、ヒト胚性生殖細胞(EG)、ヒト胚性幹細胞(ES)の表面に発現しているTRA-1-81抗原と反応します。 マウスEC、EG、ES細胞には免疫反応性は認められません。 TRA-1-81およびTRA-1-60モノクローナル抗体(MAB4360)はいずれも、細胞周囲マトリックスプロテオグリカンと会合している抗原を認識します。 TRA-1-60はシアリダーゼ感受性エピトープと反応し、TRA-1-81は同じ分子の未知のエピトープと反応します。
免疫原
ヒト胚性癌細胞株2102Ep
アプリケーション
免疫蛍光染色: この抗体はIFで使用されました。
ウェスタンブロッティング: この抗体はWBで使用されました。
免疫沈降: この抗体はIPで使用されました。
免疫組織染色: この抗体はIHで使用されました。
フローサイトメトリー:開始濃度範囲は10~20 µg/mLが提案されています。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗TRA-1-81抗体 クローンTRA-1-81は、TRA-1-81の量を検出します;公表済み;WB、FC、IF、IP、ICにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
幹細胞研究
研究のサブカテゴリ
多能性および初期分化
ターゲットの説明
420/250 kDa
物理的形状
0.3 M塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.05 Mリン酸カリウム溶液(pH 8.0)に溶解。
フォーマット:精製品
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
ヒト胚性幹細胞
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB4381:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of pluripotent stem cell markers in the human fetal ovary.
Kerr, CL; Hill, CM; Blumenthal, PD; Gearhart, JD
Human Reproduction null
C Eguizabal et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(8), 1186-1195 (2011-06-18)
Gamete failure-derived infertility affects millions of people worldwide; for many patients, gamete donation by unrelated donors is the only available treatment. Embryonic stem cells (ESCs) can differentiate in vitro into germ-like cells, but they are genetically unrelated to the patient.
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Hidehito Saito et al.
Stem cells international, 2016, 8394960-8394960 (2016-04-09)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from somatic cells of patients hold great promise for autologous cell therapies. One of the possible applications of iPSCs is to use them as a cell source for producing autologous lymphocytes for cell-based therapy
Justin K Ichida et al.
Nature chemical biology, 10(8), 632-639 (2014-06-24)
The reprogramming of somatic cells to pluripotency using defined transcription factors holds great promise for biomedicine. However, human reprogramming remains inefficient and relies either on the use of the potentially dangerous oncogenes KLF4 and CMYC or the genetic inhibition of
資料
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.