Merck
MAB4301
Sigma-Aldrich
抗発生段階特異的胚抗原-1抗体、クローンMC-480
clone MC-480, Chemicon®, from mouse
別名:
SSEA-1, CD15, Lewis X, 3-FAL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MC-480, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUT4(2526)
詳細
SSEA-1は、早期マウス胚、マウス胚性癌細胞(EC)、マウス胚性幹細胞(ES)、ならびにマウス・ヒト生殖細胞(EG)の表面で発現されています。未分化のヒトECおよびES細胞では免疫反応性が明らかではありません。SSEA-1の発現は、マウスECおよびES細胞の分化後にダウンレギュレートされます。対照的に、ヒトECおよびES細胞の分化は、SSEA-1発現の増加が特徴です。
特異性
この抗体は、早期マウス胚、マウス胚性癌細胞(EC)、マウス胚性幹細胞(ES)、ならびにマウス・ヒト生殖細胞(EG)で発現される発生段階特異的胚抗原-1(SSEA-1)と反応します。
免疫原
F9テラトカルシノーマ幹細胞(X線照射済み)
アプリケーション
免疫組織染色:
この抗体の前回のロットはIHで試験しました。
免疫沈降:
この抗体の前回のロットはIPで試験しました。
免疫蛍光:
この抗体の前回のロットはIFで試験しました。4%PFA固定、室温で5~10分。エピトープが外部の場合は界面活性剤は不要です。
フローサイトメトリー:
開始範囲10~20 µg/mLをお勧めします。
ポジティブマウスEC株には以下が含まれます:
F9、PCC4、ND-1、SCC1、NG2、LT/SV、MH-15、FA-25。
株:PYS-2、OTT6050f、B3T3SV。C57SV、K129SV。KCA、QAIB、BW5147はネガティブでした。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗発生段階特異的胚抗原-1抗体、クローンMC-480は、発生段階特異的胚抗原-1の濃度を検出できます。FC、IF、IHおよびIPでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
多能性・初期分化
神経幹細胞
品質
試験済み
ターゲットの説明
220 kDa
物理的形状
0.05Mリン酸カリウム、0.3M NaCl、pH 8.0、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgM
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
P19マウス胚性癌細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB4301-25UG:
MAB4301:
MAB4301-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hans M Larsson et al.
PloS one, 7(11), e49874-e49874 (2012-12-05)
While cell sorting usually relies on cell-surface protein markers, molecular beacons (MBs) offer the potential to sort cells based on the presence of any expressed mRNA and in principle could be extremely useful to sort rare cell populations from primary
Efficient generation of iPS cells from skeletal muscle stem cells.
Tan, KY; Eminli, S; Hettmer, S; Hochedlinger, K; Wagers, AJ
Testing null
Yan-Min Feng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(5), 782-791 (2014-01-09)
A critical process of early oogenesis is the entry of mitotic oogonia into meiosis, a cell cycle switch regulated by a complex gene regulatory network. Although Notch pathway is involved in numerous important aspects of oogenesis in invertebrate species, whether
Haiyang Zhang et al.
Urology, 79(3), 746-746 (2011-12-27)
To identify potential stem cells in urinary bladder by label-retaining cell (LRC) strategy and immunostaining for putative stem cell markers. Newborn rats were intraperitoneally injected with 5-ethynyl-2-deoxyuridine (EdU) and their bladders harvested at 4 different time points afterward. The bladders
Glycan stem-cell markers are specifically expressed by spermatogonia in the adult non-human primate testis.
Muller, T; Eildermann, K; Dhir, R; Schlatt, S; Behr, R
Human Reproduction null