安全性情報
SAB5700793
Sigma-Aldrich
Anti-NANOG antibody produced in rabbit
別名:
NANOG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
32
34
交差性
rat, mouse, human
濃度
3.01 mg/ml
テクニック
western blot: 1:1000-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NANOG(79923)
詳細
The protein encoded by this gene is a DNA binding homeobox transcription factor involved in embryonic stem (ES) cell proliferation, renewal, and pluripotency. The encoded protein can block ES cell differentiation and can also autorepress its own expression in differentiating cells. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human NANOG (NP_079141.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700793-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)