由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
InChI Key
OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F2552-1G:
F2552-BULK:
F2552-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック