安全性情報
8.22303
Sigma-Aldrich
Resorcinol
for synthesis
別名:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-585-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
605 °C
有効性
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
転移温度
flash point 127 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600‑700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Electrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from experimental and computational studies - This study explores the electrochemical oxidation of resorcinol, providing insights into its physicochemical properties and detection methods (K Ngamchuea et al., 2020).
  • Mechanism of base-catalyzed resorcinol-formaldehyde and phenol-resorcinol-formaldehyde condensation reactions: A theoretical study - This article examines the condensation reactions of resorcinol using quantum chemistry methods (T Li et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 108 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup