安全性情報
1.07593
Supelco
Resorcinol
GR for analysis
別名:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-585-2
NACRES:
NA.21
フォーム:
solid
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
605 °C
有効性
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
転移温度
flash point 127 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600‑700 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (bromatometric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): ≥ 109.0 °C
Melting range (upper value): ≤ 111.0 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Catechol: passes test
Phenol: ≤ 0.01 %
Sulfated ash: ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 1.0 %
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup