主要文書
1.01596
Supelco
Chemizorb® OH⁻
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
別名:
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
powder (or fine grains)
かさ密度
30‑70 g/100 mL
保管温度
no temp limit
詳細
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
アナリシスノート
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
法的情報
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2