Merck
1.12576
Supelco
Chemizorb® Hg
reagents and accessories for absorption of mercury
別名:
Mercury Absorbent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.51
品質水準
形状
powder
テクニック
AAS: suitable
粒径
<63 μm
保管温度
15-25°C
詳細
Reagents and accessories for absorption of mercury
アナリシスノート
Identity: passes test
Citric acid solution: about 20 %
法的情報
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2