安全性情報
1.01568
Supelco
Chemizorb® Granules
Absorbent for spilled liquids
別名:
Chemical absorbent granules
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.21
品質水準
形状
granular
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
<0.001 g/L
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
  • pH-value (10 %; water): 4.0 - 9.0
  • Bulk density: about 50
  • Sieve analysis (> 3.15 mm): about < = 20%
  • Sieve analysis (> 1.00 mm): about >= 90 %
  • Water absorption capacity: about >= 80%
法的情報
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1015680000:
MY11015689999:
1015689021:
1015681000:
1015685000:
1015689020:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3