アッセイ
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
形状
solid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
損失
≤8.5% loss on ignition, 2 h, 900 °C
pH
3.0-8.0 (3.3% in water)
mp
1710 °C
溶解性
water: insoluble at 20 °C
密度
2-6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
60‑600 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
微量陽イオン
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.0025%
アプリケーション
sample preparation
保管温度
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity: passes test
pH-value (3.3 %, water): 3.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0025 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
Loss on ignition (2 h, 900 °C): ≤ 8.5 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99
Bulk density: about 6
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg