Merck
1.00656
Supelco
Silicic acid
precipitated extra pure heavy
別名:
Silicic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Si · xH2O
CAS番号:
分子量:
60.08 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352308
EC Index Number:
231-545-4
NACRES:
NB.21
品質水準
アッセイ
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
フォーム
solid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
不純物
≤1% With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis)
損失
10-20% loss on ignition, 1000 °C
mp
1710 °C
溶解性
water: insoluble at 20 °C
密度
2-6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
60‑600 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
アプリケーション
sample preparation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: passes test
Assay (gravimetric, SiO₂, calc. on ignited substance): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis): ≤ 1 %
Loss on ignition (1000 °C): 10 - 20 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99 %
Bulk density: 20 - 60 g/100 ml
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg