製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.9% Si (as SiO2) basis
形状
solid
不純物
≤0.2% % nonvolatile with HF
粒径
200-400 mesh (38 - 75 μm)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
適合性
suitable for column chromatography
SMILES記法
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChI Key
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
SILAW-1KG:
SILAW-VAR:
SILAW-BULK:
SILAW-100G:
試験成績書(COA)