戻る
ケイ酸
実験式(ヒル表記法):
H
2
O
3
Si
CAS番号:
7699-41-4
分子量:
78.10
EC Number:
231-716-3
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (3)
分子量
物理的形状
製品ライン
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
SIL350
ケイ酸,
BioReagent, suitable for column chromatography, 100-200 mesh (75 - 150 μm)
表示
価格を表示
SILA200
ケイ酸,
suitable for column chromatography, 60-200 mesh
表示
価格を表示
SILAW
ケイ酸,
BioReagent, suitable for column chromatography, 200-400 mesh (38 - 75 μm)