Merck
368148
Sigma-Aldrich
4,4′-(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ジアニリン
98%
別名:
2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C(C6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
334.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
195-198 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(N)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8H,22-23H2
InChI Key
BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
368148-BULK:
368148-VAR:
368148-5G:
368148-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tae Soo Jo et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-15)
A set of poly(pyridinium) salts containing various diamine moieties, as molecular connectors, and poly(ethyleneglycol)-4-nonylphenyl-3-sulfopropyl ether, thereafter referred to as "Macroion", as the hydrophilic counterion, were prepared by metathesis reaction from the respective precursory tosylated poly(pyridinium)s in methanol. The structure of
資料
フルオロカーボンポリマーは、低分子フルオロカーボンと同様に、類似の炭化水素類と比較して、熱安定性、疎水性、疎油性、耐薬品性に優れ、低い分子間引力を示します。
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.