Merck
417971
Sigma-Aldrich
酸化銅(II)‐アルミナ
14-30 mesh, extent of labeling: 13 wt. % loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO
CAS番号:
分子量:
79.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
形状
beads
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
濃度
9.0-11.0% Cu (EDTA titration)
標識化の程度
13 wt. % loading
粒径
14-30 mesh
SMILES記法
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
InChI Key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Copper(II) oxide on alumina (CuO/Al2O3) is a cupric oxide (CuO) supported on alumina (Al2O3), commonly used as a catalyst. Various Cu/Al2O3 catalysts having varying ratios of Cu/Al have been characterized by X-ray diffraction (XRD), electron spin resonance (ESR), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Furthermore, CuO/Al2O3 also used as an oxygen scavenger.
アプリケーション
酸素捕捉剤
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
417971-BULK:
417971-VAR:
417971-250G:4548173984803
417971-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
酸化銅(I) ≥99.99% trace metals basis, anhydrous
Sigma-Aldrich
566284
酸化銅(I)
The influence of surface structure on the catalytic activity of alumina supported copper oxide catalysts. Oxidation of carbon monoxide and methane.
Park PW and Ledford JS.
Applied Catalysis. B, Environmental, 15(3), 221-231 (1998)
Modeling of chemisorption of copper oxides supported on alumina.
Hao YG and Cooper BR.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 9(3), 1898-1901 (1991)
Comparative study of alumina-supported CuO and CuCr2O4 as catalysts for CO oxidation.
Severino F, et al.
J. Catal., 102(1), 172-179 (1986)
Copper (II) oxide supported on alumina: interaction of copper ions with hydroxyl groups of alumina.
Garbowski E and Primet M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1, 11-12 (1991)
Dehydrogenation of butenes over copper oxide supported on alumina under anaerobic conditions: Bifunctionality of the catalyst.
Gong S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 391, 19-24 (2014)