Merck
325813
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Nd2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
576.67 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Nd.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI Key
RHVPCSSKNPYQDU-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325813-BULK:
325813-VAR:
325813-250G:
325813-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)