アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
不純物
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Tb+3].[Tb+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tb/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI Key
SRSFZSUHOIHUFR-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325953-BULK:
325953-VAR:
325953-5G:
325953-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)