Merck
1.05326
Supelco
Lanthanum nitrate hexahydrate
for analysis
別名:
Lanthanum nitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(NO3)3 · 6 H2O
CAS番号:
分子量:
433.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-238-0
NACRES:
NB.21
グレード:
for inorganic trace analysis
フォーム:
solid
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
フォーム
solid
有効性
4500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
69.9 °C
かさ密度
1300 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[La](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI Key
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Preparation of La-TiO2/Bentonite and Its Photodegradation Properties to Cyanide.: This study explores the application of Lanthanum nitrate hexahydrate in synthesizing La-TiO2/bentonite composite materials and their effectiveness in the photodegradation of cyanide, highlighting a potential application in pollutant removal techniques (Wang Q et al., 2016).
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 96.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Ce (Cerium): ≤ 0.03 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
Jan Code
TW11053261000:
1053260100:
1053260000:
試験成績書(COA)