アッセイ
99% (HPLC)
溶解性
DMSO: soluble (at 26 mg/ml)
H2O: insoluble
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(N)=S)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2OS/c1-17(2,3)13-8-11(7-12(10-19)16(20)22)9-14(15(13)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3,(H2,20,22)/b12-7+
InChI Key
XRZYELWZLNAXGE-KPKJPENVSA-N
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064) , NTRK1(4914)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
T2067-25MG:4548173212432
T2067-BULK:
T2067-VAR:
T2067-5MG:4548173212449
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology