アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
106-111 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC12CC3(C)OC(C)(CC(C)(O1)P3c4ccccc4)O2
InChI
1S/C16H21O3P/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,10-11H2,1-4H3
InChI Key
AVVSJWUWBATQBX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ヒドロホルミル化触媒反応用の錯体を合成する配位子として。
- 分子内シクロカルボニル化によるジベンゾ[b,f][1,4]オキサゼピン-11(10H)-オンズおよび3-メチル-3,4-ジヒドロクマリンの合成を触媒するため。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
695459-500MG:
695459-BULK:
695459-100MG:
695459-2G:
695459-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Amines and phosphines in nucleophilic catalysis are discussed, addressing the air sensitivity of phosphines.