Merck
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
別名:
IPent-HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H53ClN2
CAS番号:
分子量:
537.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
362-364 °C
SMILES記法
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)c3c(cccc3C(CC)CC)C(CC)CC)c1c(cccc1C(CC)CC)C(CC)CC
InChI
1S/C35H53N2.ClH/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;/h17-29H,9-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
914096-BULK:
914096-2G:
914096-VAR:
914096-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)