Merck
922765
Sigma-Aldrich
IPr* HCl
別名:
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C69H57N2Cl
CAS番号:
分子量:
949.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
[Cl-].[n+]6(c[n](cc6)c7c(cc(cc7C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)C)C(c9ccccc9)c8ccccc8)c1c(cc(cc1C(c5ccccc5)c4ccccc4)C)C(c3ccccc3)c2ccccc2
アプリケーション
IPr*HCl is a bulky, flexible NHC ligand used for organometallic catalysis.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Guillaume Berthon-Gelloz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1444-1446 (2010-01-28)
Herein, we wish to describe the efficient three-step synthesis of a novel highly hindered, but flexible, N-heterocyclic carbene and its coordination chemistry to Ag(i) and Rh(i).