Merck
923532
Sigma-Aldrich
IPr*-PEPPSI
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C74H61Cl2N3Pd
CAS番号:
分子量:
1169.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
IPr*-PEPPSI is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923532-BULK:
923532-500MG:
923532-VAR:
923532-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sébastien G Guillet et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(44), 5953-5956 (2020-04-30)
The reaction mechanism leading to the formation of cross-coupling palladium pre-catalysts of the PEPPSI family was investigated. Two intermediates were isolated and proved to be both suitable synthons to the pre-catalysts, with one permitting the design of a novel and
資料
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.