Merck
916420
Sigma-Aldrich
BIAN-IPr# HCl
別名:
7,9-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-7H-acenaphtho[1,2-d]imidazol-9-ium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C103H77ClN2
分子量:
1378.18
フォーム
powder
アプリケーション
BIAN-IPr# HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
916420-BULK:
916420-250MG:
916420-1G:
916420-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)