Merck
922919
Sigma-Aldrich
Pd(IPr)(acac)Cl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H43ClN2O2Pd
CAS番号:
分子量:
629.57
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
922919-BULK:
922919-500MG:
922919-VAR:
922919-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
[Pd(NHC)(acac)Cl]: Well-Defined, Air-Stable, and Readily Available Precatalysts for Suzuki and Buchwald−Hartwig Cross-coupling (Transamidation) of Amides and Esters by N−C/O−C Activation.
Zhou T, et al.
Organic Letters, 21, 3304-3309 (2019)
Nicolas Marion et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3816-3821 (2006-05-06)
A very straightforward synthesis of (IPr)Pd(acac)Cl from two commercially available starting materials, Pd(acac)2 and IPr.HCl [acac = acetylacetonate; IPr = N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene], has been developed. The resulting complex, (IPr)Pd(acac)Cl (1), has proven to be a highly active PdII precatalyst in the