Merck
922773
Sigma-Aldrich
IPr*Pd(acac)Cl
≥95%
別名:
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium palladium acetylacetone chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C74H63ClN2O2Pd
CAS番号:
分子量:
1154.18
MDL番号:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES記法
Cl[Pd]1(C2N(C(C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=C5)=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5C)C=CN2C(C(C(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=C%10)=C(C(C%11=CC=CC=C%11)C%12=CC=CC=C%12)C=C%10C)oc(C)cc(C)o1
アプリケーション
IPr*Pd(acac)Cl is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
[Pd(IPr*)(acac)Cl]: An Easily Synthesized, Bulky Precatalyst for C?N Bond Formation
Meiries S, et al.
Organometallics, 31, 3402-3409 (2012)