Merck
915912
Sigma-Aldrich
Np# HCl
別名:
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C101H77ClN2
分子量:
1354.16
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
mp
209-306 °C
アプリケーション
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
426.2 - 494.6 °F
引火点(℃)
219 - 257 °C
適用法令
Jan Code
915912-1G:
915912-VAR:
915912-250MG:
915912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)