Merck
919594
Sigma-Aldrich
Pd(IPr#)(AN)Cl2
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C99H79Cl2N3Pd
分子量:
1488.03
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
Pd(IPr#)(AN)Cl2 is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
919594-BULK:
919594-VAR:
919594-100MG:
919594-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Qun Zhao et al.
Chemical science, 12(31), 10583-10589 (2021-08-28)
IPr (IPr = 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene) represents the most important NHC (NHC = N-heterocyclic carbene) ligand throughout the field of homogeneous catalysis. Herein, we report the synthesis, catalytic activity, and full structural and electronic characterization of novel, sterically-bulky, easily-accessible NHC ligands based