アッセイ
95%
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
173 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.[C]2(P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C][C][C][C]2.[C]5(P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)[C][C][C][C]5.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C7H7.ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*1-14H;2-5H,1H3;1H;;/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
LGLPATFHWYLMCO-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
802948-VAR:
802948-BULK:
802948-250MG:4548173350882
802948-1G:4548173350875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.