Merck
794279
Sigma-Aldrich
Chloro(2-methylphenyl)bis(triphenylphosphine)nickel(II)
別名:
Buchwald Nickel Cross-Coupling Catalyst Precursor, [Bis(triphenylphosphine)](o-tolyl)chloronickel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H37ClNiP2
CAS番号:
分子量:
709.85
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
195-200 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ni]C1=CC=CC=C1C.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H7.ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2*1-15H;2-5H,1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
QVGJKVLYWZGANE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Product is a precursor to the synthesis of an air-stable Ni-precatalyst developed by Buchwald and coworkers.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.