Merck
919578
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
別名:
(PAd2-Dalphos)Ni()
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H43ClNiO6P2
分子量:
691.78
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air-stable precatalyst developed in the Stradiotto lab for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919578-VAR:
919578-BULK:
919578-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jillian S K Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(19), 6391-6395 (2019-03-16)
Base-metal catalysts capable of enabling the assembly of heteroatom-dense molecules by cross-coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides, while sought-after given the ubiquity of unsymmetrical di(hetero)arylamino fragments in pharmacophores, are unknown. Herein, we disclose the new "double cage" bisphosphine PAd2-DalPhos