アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: ligand
mp
225-230 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
[H][C@]1(C[C@](C2)([H])C3)C[C@]3([H])C[C@]2([P@@](C4=CC=CC=C4N5CCCCC5)[C@@]67C[C@@](C8)([H])C[C@@](C[C@@]8([H])C7)([H])C6)C1
InChI
1S/C31H44NP/c1-4-8-32(9-5-1)28-6-2-3-7-29(28)33(30-16-22-10-23(17-30)12-24(11-22)18-30)31-19-25-13-26(20-31)15-27(14-25)21-31/h2-3,6-7,22-27H,1,4-5,8-21H2/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,30-,31-
InChI Key
FPQYIRBFZLNVLL-OSESXBJYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759198-BULK:
759198-1G:
759198-250MG:
759198-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
かさ高いジ(1-アダマンチル)ホスフィン[P(1-Ad)2]を有するDalPhos配位子は、空気中で安定であり、Pd触媒C-NおよびC-C結合形成反応に極めて有用です。Me-DalPhosとMor-DalPhosを用いると、アンモニアとのPd触媒クロスカップリング反応が実施可能です。
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
関連コンテンツ
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.