Merck
710598
Sigma-Aldrich
5-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)-1-(ナフタレン-1-イル)-1H-ピラゾール
97%
別名:
5-[ビス(1,1-ジメチルエチル)ホスフィノ]-1-(1-ナフタレニル)-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N2P
CAS番号:
分子量:
338.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
127-131 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H27N2P/c1-20(2,3)24(21(4,5)6)19-14-15-22-23(19)18-13-9-11-16-10-7-8-12-17(16)18/h7-15H,1-6H3
InChI Key
XJZYJFVKLNCBQF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アミノ化反応の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710598-BULK:
710598-VAR:
710598-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)