Merck
751413
Sigma-Aldrich
ジ(1-アダマンチル)-2-ジメチルアミノフェニルホスフィン
98%
別名:
2-(ジ-1-アダマンチルホスフィノ)-N,N-ジメチルアニリン, 2-(ジ-1-アダマンチルホスフィノ)ジメチルアミノベンゼン, 2-[ビス(トリシクロ[3.3.1.13,7]デカ-1-イル)ホスフィノ]-N,N-ジメチルベンゼンアミン, Me-Dalphos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H40NP
CAS番号:
分子量:
421.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
237-242 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)c1ccccc1P([C@@]23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-
InChI Key
MILNYLCUWRWYBI-XMCXLQRDSA-N
関連するカテゴリー
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751413-VAR:
751413-250MG:
751413-BULK:
751413-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
APhos 95%
Sigma-Aldrich
677264
APhos
資料
かさ高いジ(1-アダマンチル)ホスフィン[P(1-Ad)2]を有するDalPhos配位子は、空気中で安定であり、Pd触媒C-NおよびC-C結合形成反応に極めて有用です。Me-DalPhosとMor-DalPhosを用いると、アンモニアとのPd触媒クロスカップリング反応が実施可能です。
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
関連コンテンツ
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.