Merck
919551
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos
≥95%
別名:
1-((1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)-2-(1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H36O6P2
分子量:
506.51
UNSPSCコード:
12352001
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
234-237 °C
官能基
phosphine
アプリケーション
PAd2-DalPhos is ligand developed in the Stradiotto lab that when combined with a Ni(II) source forms an air stable precatalyst for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919551-VAR:
919551-250MG:
919551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jillian S K Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(19), 6391-6395 (2019-03-16)
Base-metal catalysts capable of enabling the assembly of heteroatom-dense molecules by cross-coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides, while sought-after given the ubiquity of unsymmetrical di(hetero)arylamino fragments in pharmacophores, are unknown. Herein, we disclose the new "double cage" bisphosphine PAd2-DalPhos