Merck
772976
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-(2-triisopropylsiloxyphenyl)phosphine
97%
別名:
OTIPS-DalPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H55OPSi
CAS番号:
分子量:
550.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
218-223 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)[Si](Oc1ccccc1P([C@]23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)[C@]56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C5)C6)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H55OPSi/c1-23(2)38(24(3)4,25(5)6)36-32-9-7-8-10-33(32)37(34-17-26-11-27(18-34)13-28(12-26)19-34)35-20-29-14-30(21-35)16-31(15-29)22-35/h7-10,23-31H,11-22H2,1-6H3/t26-,27+,28-,29-,30+,31-,34-,35-
InChI Key
LAQRMRNBWOVSBV-QDACEEAESA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772976-250MG:
772976-1G:
772976-BULK:
772976-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.