アッセイ
≥95%
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
218-223 °C
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
InChI
1S/C52H67F4OP/c1-9-10-12-38-46(53)48(55)45(49(56)47(38)54)44-40(29(4)5)21-39(28(2)3)43(42(44)30(6)7)37-13-11-14-41(57-8)50(37)58(51-22-31-15-32(23-51)17-33(16-31)24-51)52-25-34-18-35(26-52)20-36(19-34)27-52/h11,13-14,21,28-36H,9-10,12,15-20,22-27H2,1-8H3/t31-,32+,33?,34-,35+,36?,51+,52?,58?
InChI Key
ALWIRDZSIXWCBO-VABCSHEKSA-N
アプリケーション
- Pd触媒バックワルド・ハートウィッグクロスカップリング反応
- さまざまな活性化アリールおよびヘテロアリールトリフレートおよびブロミドのPd触媒フッ素付加により、高い位置選択性を持つアリールフッ化物を合成するため
- パラジウム触媒存在下で芳香族求電子試薬とのチオールのC–Sクロスカップリングによりアリールチオエーテルを調製するため
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fluorine containing aromatics (ArF) are desirable compounds with applications in medicinal chemistry and the agricultural industry.
フッ素を置換基に有する芳香族化合物(ArF)は、医薬品化学および農業分野で広く応用され、その合成法は高いニーズがあります。
関連コンテンツ
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.