Merck
908541
Sigma-Aldrich
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2
別名:
Montgomery Ni catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C87H72N2NiO6
CAS番号:
分子量:
1300.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
[Ni].N8(CN(C=C8)c9c(cc(cc9C(c%13ccccc%13)c%12ccccc%12)OC)C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)c3c(cc(cc3C(c7ccccc7)c6ccccc6)OC)C(c5ccccc5)c4ccccc4.O(c2ccccc2)C(=O)C=C.O(c1ccccc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C69H58N2O2.2C9H8O2.Ni/c1-72-58-45-60(64(50-27-11-3-12-28-50)51-29-13-4-14-30-51)68(61(46-58)65(52-31-15-5-16-32-52)53-33-17-6-18-34-53)70-43-44-71(49-70)69-62(66(54-35-19-7-20-36-54)55-37-21-8-22-38-55)47-59(73-2)48-63(69)67(56-39-23-9-24-40-56)57-41-2
アプリケーション
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2 is an NHC-Ni(0) precatalyst developed in the Montgomery lab used for a variety of synthetic transformations including reductive couplings of aldehydes and alkynes and N-arylation of amines.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908541-VAR:
908541-BULK:
908541-100MG:
908541-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Alex J Nett et al.
ACS catalysis, 8(7), 6606-6611 (2018-08-07)
The synthesis and catalytic activity of several classes of NHC-Ni(0) pre-catalysts stabilized by electron-withdrawing alkenes are described. Variations in the structure of fumarate and acrylate ligands modulate the reactivity and stability of the NHC-Ni(0) pre-catalysts and lead to practical and
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.