Merck
380768
Sigma-Aldrich
ジフェニルリン化カリウム 溶液
0.5 M in THF
別名:
カリウム ジフェニルホスフィン, KPPh2, ジフェニルホスフィン カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PK
CAS番号:
分子量:
224.28
Beilstein:
4164304
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
濃度
0.5 M in THF
密度
0.929 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
[K]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.K/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
InChI Key
FCLYZQXPJKJTDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ホスフィノテトラメチルシクロペンタジエニル複合体(eta5: eta1-C5Me4CH2PPh2)Re(CO)2 の合成、反応性および分子構造:本研究では、ジフェニルリン化カリウムを主要試薬として用いた、新規ホスフィノ複合体の合成と反応性を調査しています。この研究では、有機金属化学における分子構造と潜在的な応用に焦点を当てています(Godoy et al., 2009)。
  • ベンズアルデヒドへのブチルリチウムの不斉付加のための、環状スルファミデートを介したキラル N,P-リガンドの改善された効率的な合成:この論文では、ジフェニルリン化カリウムを用いたキラル N,P-リガンドの改良合成法について詳述しています。この研究は、不斉合成における化合物′の有効性を実証し、創薬および医薬品開発における潜在的な進歩を示しています(Rönnholm et al., 2007)。
  • ジセレノホスフィナート複合体の配位化学:[K(Se2PPh2)(THF)2]2 および[In(Se2PPh2)3].L(L = THF, PhMe)の X 線単結晶構造:この論文では、ジフェニルリン化カリウムが重要な役割を果たすジセレノホスフィナート複合体の配位化学について調査しています。この研究では、化学合成および材料科学の今後の研究に役立つ洞察を提供するために、詳細な X 線結晶構造データを提示しています(Davies et al., 2004)。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
380768-100ML:4548173142029
380768-25ML:
380768-BULK:
380768-VAR:
380768-1L:
380768-800ML:4548173142036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 509-509 (1993)
Tetrahedron, 50, 799-799 (1994)
Organometallics, 13, 2928-2928 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5832-5832 (1993)