アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI Key
FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D43115-25G:
D43115-5KG:
D43115-5G:
D43115-100G:
D43115-BULK:
D43115-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(65), 14938-14946 (2020-06-11)
A series of cyclometallated mono- and di-nuclear platinum(II) complexes and the parent organic ligand, 2,6-diphenylpyridine 1 (HC^N^CH), have been synthesized and characterized. This library of compounds includes [(C^N^C)PtII (L)] (L=dimethylsulfoxide (DMSO) 2 and triphenylphosphine (PPh3 ) 3) and [((C^N^C)PtII )2