Merck
D43107
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Br2N
CAS番号:
分子量:
236.89
Beilstein:
109099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D43107-VAR:
D43107-500G:
D43107-BULK:
D43107-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minami Kato et al.
ChemSusChem, 13(9), 2379-2385 (2020-02-11)
Many types of batteries have been proposed as next-generation energy-storage systems. One candidate is a rocking-chair-type "molecular ion battery" in which a molecular ion, instead of Li+ , works as a charge carrier. Previously, we reported a viologen-type derivative as