Merck
796603
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrazine
95% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2N2
CAS番号:
分子量:
237.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95% (GC)
品質水準
アッセイ
95% (GC)
フォーム
solid
官能基
bromo
SMILES記法
BrC1=CN=C(Br)C=N1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H
InChI Key
KIYKHEOWZLJZSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
796603-BULK:
796603-1G:
796603-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1