Merck
596949
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-クロロピリミジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2BrClN2
CAS番号:
分子量:
193.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
73-79 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI Key
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596949-VAR:
596949-5G:
596949-BULK:
596949-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)