Merck
720917
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Cl2N2
CAS番号:
分子量:
148.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
48-55 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI Key
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
225.0 °F - closed cup
引火点(℃)
107.2 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
720917-1G:
720917-VAR:
720917-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)