Merck
740381
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2N2
CAS番号:
分子量:
237.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
82-86 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cnc(Br)nc1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI Key
XAHITOJPIWZJHD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740381-VAR:
740381-BULK:
740381-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)