Merck
CDS002875
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoropyridine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrFN
CAS番号:
分子量:
175.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
liquid
SMILES記法
Fc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI Key
ZIDIKYIZXMYHAW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS002875-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)