Merck
520438
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-フルオロピリジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrFN
CAS番号:
分子量:
175.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
162-164 °C/750 mmHg (lit.)
密度
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
520438-BULK:
520438-VAR:
520438-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrew Sutherland et al.
The Journal of organic chemistry, 68(8), 3352-3355 (2003-04-12)
5-bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic acid (3) was prepared in high yield by ortho-lithiation of 5-bromo-2-fluoropyridine (1), followed by reaction with trimethylborate. Suzuki reaction of 3 with a range of aryl iodides gave 3-monosubstituted 5-bromo-2-fluoropyridines 4 in excellent yields. A second Suzuki reaction utilizing
Andrew Sutherland et al.
The Journal of organic chemistry, 68(6), 2475-2478 (2003-03-15)
Two racemic fluoropyridine analogues 4 and 5 of the potent nicotinic agonist UB-165 have been synthesized. Halogenated pyridines 7 and 12 provided the organometallic reagents needed for the Negishi and Suzuki coupling reactions used for the preparation of 4 and
Aromatic fluorine compounds. XI. Replacement of chlorine by fluorine in halopyridines.
Finger GC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28(6), 1666-1668 (1963)