Merck
597872
Sigma-Aldrich
2-アセチル-6-ブロモピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO
CAS番号:
分子量:
200.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
51-55 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
InChI Key
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
597872-VAR:
597872-1G:
597872-BULK:
597872-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)