Merck
652598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodopyridine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrIN
CAS番号:
分子量:
283.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
121-123 °C (lit.)
官能基
bromo
iodo
SMILES記法
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI Key
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
警告
Irritant
その他情報
Light sensitive
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
652598-5G:4548173995816
652598-VAR:
652598-25G:4548173995809
652598-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)