Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
07-330
Sigma-Aldrich
抗Partitioning-defective 3抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, CTCL tumor antigen se2-5, atypical PKC isotype-specific interacting protein, par-3 (partitioning defective 3, C.elegans) homolog, par-3 partitioning defective 3 homolog (C. elegans), partitioning-defecti
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
rat, canine, human, mouse, monkey
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
177
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, canine, human, mouse, monkey
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
PAR3は、非対称細胞分裂と細胞極性化のプロセスに関与するアダプタータンパク質です。PAR3は、上皮タイトジャンクションの形成に中心的な役割を果たすと考えられています。PARD6Bと結合すると、PAR3はF11R/JAM1と相互作用できなくなるため、タイトジャンクションの集合が回避されます。PARD6-PAR3複合体は、GTP結合Rho低分子量GTPアーゼを非定型プロテインキナーゼCタンパク質に結合させます。 PAR3は、PARD6AおよびPARD6Bと相互作用します。アイソフォーム2はPRKCZと相互作用しますが、少なくともアイソフォーム3はPRKCZと相互作用しません。PAR3はPRCKIと相互作用します。PAR3は、PARD6AまたはPARD6B、PRKCIまたはPRKCZ、およびCDC42またはRAC1と複合体の一部を形成します。PAR3はF11R/JAM1と相互作用します。 PAR3に対する抗体は、皮膚T細胞リンパ腫の患者由来の血清に存在します。
特異性
約180、150、100 kDa分子量のPAR-3の3種類のスライスアイソフォームをすべて認識します。
免疫原
マウスPAR-3(アクセッション番号:AY02657)の457~744残基に対応するGST融合タンパク質。
アプリケーション
免疫細胞染色:
この抗体の前回のロットは、3%パラホルムアルデヒドで固定してから0.1% Triton X-100で透過処理したMDCK細胞中のPAR-3に対して陽性の免疫染色を示したことを、独立した研究所が明らかにしています。
抗Partitioning-defective 3抗体はPartitioning-defective 3に対する抗体であり、IC、WBでの使用が文献発表され、引用は20件を超えます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
3T3/A31、A431およびHeLa細胞由来のRIPAライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 µg/mLで使用、3T3/A31、A431およびHeLa細胞由来のRIPAライセートのPAR-3アイソフォームを検出できます。
ターゲットの説明
約180、150、および100 kDa
関連事項
先発品:MABS174
物理的形状
アフィニティー精製
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.175 M塩化ナトリウム、0.07%アジ化ナトリウム、30%グリセロールを含有する0.014 Mリン酸緩衝液(pH 7.6)に溶解。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-330:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Par proteins: partners in polarization.
Macara, Ian G
Current Biology, 14, R160-R162 (2004)
Hippocampal neuronal polarity specified by spatially localized mPar3/mPar6 and PI 3-kinase activity.
Shi, Song-Hai, et al.
Cell, 112, 63-75 (2003)
Junctional adhesion molecules (JAMs): more molecules with dual functions?
Ebnet, Klaus, et al.
Journal of Cell Science, 117, 19-29 (2004)
Cdx2 regulates endo-lysosomal function and epithelial cell polarity.
Gao N, Kaestner KH
Genes & Development null
Roles of nectins in cell adhesion, migration and polarization.
Nakanishi, Hiroyuki and Takai, Yoshimi
Biological Chemistry, 385, 885-892 (2004)